Learn More
Clorhidrato de [3-(3,4-dimetoxifenil)propil](metil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 83979-31-1 |
| Fórmula molecular | C12H19NO2 . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (9CI), [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine hydrochloride, 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzenepropanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13-8-4-5-10-6-7-11(14-2)12(9-10)15-3;/h6-7,9,13H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-dimetoxifenil)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 245.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1183 |