Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propiónico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g; frasco de vidrio
Código de producto.
10285650 50g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10285650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171910500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3, 4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Nombre de nota 99%
CAS 2107-70-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 97°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H14O4
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número MDL MFCD00002774
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 424
Sinónimo 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
Clave InChI LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 210.23
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino