Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436877 5 g 5 g
11446877 25 g 25 g
11456877 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14325.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-70-2
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.229
Número MDL MFCD00002774
Clave InChI LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2696272
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 98%