Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 2107-70-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzenepropionic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid, 3,4-Dimethoxydihydrocinnamic Acid, NSC 76043, beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(CCC(=O)O)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |