Learn More
3-(3,4-dimetoxifenil)-1-(2-hidroxifenil)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 86383-39-3 |
| Fórmula molecular | C17H18O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-6,8,10-11,18H,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCC(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 286.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1205 |