Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetoxibenzoil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425520 25 g 25 g
11415520 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25806.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5333-34-6 | C12H13O5 | 237.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5333-34-6
Fórmula molecular C12H13O5
Peso molecular (g/mol) 237.23
Número MDL MFCD00033286
Clave InChI BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-3,4-dimethoxybenzoyl propionic acid, acmc-20amx3, 3-veratroylpropionic acid, ss-3,4-dimethoxybenzoyl-propionsaure, 2,3-dimethoxybenzoylpropanoic acid, 3,4-dimethoxy-4-oxo-benzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,3,4-dimethoxy-g-oxo, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid
PubChem CID 219390
Nombre IUPAC ácido 4-(3,4-dimetoxifenil)-4-oxobutanoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 98%