Learn More
Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444743 5 g 5 g
11454743 25 g 25 g
11464743 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11638.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propiónico puede utilizarse para producir éster de octilo de ácido 3-(3,4-dihidroxi-fenil)-propiónico por calentamiento.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1078-61-1
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00002776
Clave InChI DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2213449
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid