Learn More
3-(3,4-dihidroxifenil)-L-alanina, 99 %
Código de producto. 10703724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703724 100 g Frasco de vidrio 100 g
10606762 5 g Frasco de vidrio 5 g
10701251 25 g Frasco de vidrio 25 g
10485555 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10703724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167531000
Solicitar formato a granel o personalizado
3-(3,4-Dihidroxifenil)-L-alanina (levodopa o L-dopa), n.° de CAS 59-92-7, es una molécula precursora de la dopamina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• 3-(3,4-Dihidroxifenil)-L-alanina, o L-dopa, se convierte a dopamina por la DOPA decarboxilasa en el cuerpo
•Tras la conversión a dopamina, actúa como neurotransmisor excitatorio
Aplicaciones
• L-dopa es útil en el estudio de laboratorio de la enfermedad de Parkinson para reponer la dopamina en circuitos agotados
• L-dopa también se ha utilizado para la investigación de laboratorio sobre la hipertensión y la actividad de los melanocitos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-92-7
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00002598
Clave InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinónimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Índice Merck 15, 5516
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino