Learn More
Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396579 5 g 5 g
11386579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26185.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 161712-75-0 | C9H8F2O2 | 186.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161712-75-0
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.16
Número MDL MFCD00799520
Clave InChI UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorohydrocinnamic acid, 3-3,4-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,4-difluorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid,3,4-difluoro, 3-3,4-difluorophenyl-propionic acid, 3,4-difluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-difluoro, acmc-1bx9z, 3,4-difluorohydrocinnamicacid, benzenepropanoicacid,3,4-difluoro
PubChem CID 2778994
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-difluorofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 49°C to 53°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 98%