Learn More
3,3',4',7-Tetrahidroxiflavona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399045 250 mg 250 miligramos
11389045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14207.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.42€
    58.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 8.77€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-48-3
Fórmula molecular C15H10O6
Peso molecular (g/mol) 286.239
Número MDL MFCD00006829
Clave InChI XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
PubChem CID 5281614
ChEBI CHEBI:42567
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,7-dihidroxicromen-4-ona
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Punto de fusión 330°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 292829
Índice Merck 14,4088
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 97%