Learn More
Ácido 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582781 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10582781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189160250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3, 4, 5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Nombre de nota 98+%
CAS 25173-72-2
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100.0°C to 105.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H16O5
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Número MDL MFCD00002775
Cantidad 25 g
Beilstein 10, III, 2120
Sinónimo 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958
Clave InChI ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 240.25
PubChem CID 64860
ChEBI CHEBI:583580
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.