Learn More
3,3',4,4'-Tetraclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30455776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455776 5 mg -
30452239 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8899755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32598-13-3
Fórmula molecular C12 H6 Cl4
Peso molecular (g/mol) 291.99
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro-, Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro- (8CI), 3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,3',4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 77, PCB 77, Polychlorinated biphenyl-77, TeCB 77, 3,3',4,4'-TetraCB
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(3,4-diclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9224