Learn More
3,3',4,4'-Tetraclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30452239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452239 50 mg 50 miligramos
30455776 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88997550MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32598-13-3
Fórmula molecular C12 H6 Cl4
Peso molecular (g/mol) 291.99
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro-, Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro- (8CI), 3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,3',4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 77, PCB 77, Polychlorinated biphenyl-77, TeCB 77, 3,3',4,4'-TetraCB
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(3,4-diclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9224
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.