Learn More
3,3',4,4'-tetracloroazoxibenceno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328641 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328641 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17341000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
CAS 21232-47-3
Nombres de analitos o componentes 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H6 Cl4 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl4N2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-18(19)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H/b18-17-
SMILES [O-][N+](=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Nombre IUPAC (Z)-(3,4-diclorofenil)-(3,4-diclorofenil)imino-oxidoazanio
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 336
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.9234 g/mol