Learn More
3,3',4,4'-TetraCDE, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl Ether |
| CAS | 56348-72-2 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Cl4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)-, Benzene','1,1'-oxybis[3,4-dichloro- (9CI), 1,2-Dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ether, 3,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether, 3,3',4,4'-Tetrachlorophenyl ether, 3,4,3',4'-Tetrachlorodiphenyl ether, PCDE 77, 3,3',4,4'-TetraCDE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc(Oc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-4-(3,4-diclorofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 307.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.9173 |