Learn More
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracraboxílico, TRC
Código de producto. 30331783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331783 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1303905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydride
CAS 2421-28-5
Fórmula molecular C17H6O7
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,5'-Carbonylbis[1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Anhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 3,3',4,4'-Tetracarboxybenzophenone Dianhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Anhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 4,4'-Carbonylbis(phthalic Anhydride), 4,4'-Carbonyldiphthalic Anhydride, 4,4'-Diphthalic Anhydride Ketone, BTDA, BTDA-PF, BTDA-UP, Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic Acid Anhydride, Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, NSC 78480
Fórmula InChI InChI=1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
SMILES O=C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
Nombre IUPAC 5-(1,3-dioxo-2-benzofurano-5-carbonil)-2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 322.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0114