Learn More
Dianhídrido 3,3',4,4'-benciofenonetetracarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467857 500 g 500 g
11457857 100 g 100 g
11389539 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16529.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fine free-flowing powder suitable for general purposes. BTDA Microfine Micronized powder facilitates mixing in epoxy resins. BTDA ultrapure high-purity, high-assay powder for critical polyimide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
polvo fino de polímero BTDA de flujo libre adecuado para uso general. El polvo micronizado BTDA Microfine facilita la mezcla en las resinas epoxídicas. Polvo BTDA Ultrapure de alta pureza y alto ensayo para la síntesis crítica de la poliimida.
Solubilidad
soluble en DMF (0,1 g/ml). Reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2421-28-5
Fórmula molecular C17H6O7
Peso molecular (g/mol) 322.228
Número MDL MFCD00005923
Clave InChI VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
Nombre IUPAC 5-(1,3-dioxo-2-benzofurano-5-carbonil)-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Punto de fusión 220°C to 226°C
Densidad 1.57
Punto de ebullición 320°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 324°C (615°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 761777
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.23
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride