Learn More
3,3', 4,4',5-Pentaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30136054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136054 50 mg 50 miligramos
30132585 25 mg 25 miligramos
17997369 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27449350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57465-28-8
Fórmula molecular C12 H5 Cl5
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4',5-pentachloro-, 3,3',4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl, 3,4,3',4',5'-Pentachlorobiphenyl, 3,4,5,3',4'-Pentachlorobiphenyl, CB 126, PCB 126, PnCP 176, Polychlorinated biphenyl-126, 3,3',4,4',5-PentaCB
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-5-(3,4-diclorofenilo)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 126
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8834
Porcentaje de pureza >95%