Learn More
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol (> 90%), CTR
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol |
| CAS | 24015-83-6 |
| Fórmula molecular | C9 H5 F15 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Perfluoroheptyl Ethanol, 2-Nonanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluoro- (8CI','9CI','ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol (ACI), 7:2 SFTOH, 1H,1H,1H,2H-Perfluoro-2-nonanol, 1-Perfluoroheptyl Ethanol, 7:2sFTOH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h2,25H,1H3 |
| SMILES | CC(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluorononan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 414.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.0101 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?