Learn More
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-Dodecanosulfónico Sal de Sodio, TRC
Código de producto. 30011851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011851 250 mg 250 miligramos
17910425 25 mg 25 miligramos
17900865 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH245685250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108026-35-3
Fórmula molecular C12 H4 F21 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 650.1796
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane sulfonic acid sodium, 1-Dodecanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, sodium salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane sulfonic acid sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5F21O3S.Na/c13-3(14,1-2-37(34,35)36)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33;/h1-2H2,(H,34,35,36);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.9444
Porcentaje de pureza >95%