Learn More
Fosfato de hidrógeno de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecilo (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phosphate |
| CAS | 943913-15-3 |
| Fórmula molecular | C18 H9 F30 O4 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester (ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate (ACI), DTXSID20873415, (1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phosphate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) Hydrogen Phosphate, Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester (ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydroge |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H9F30O4P/c19-5(20,7(23,24)9(27,28)11(31,32)12(33,34)14(37,38)16(41,42)18(46,47)48)1-3-51-53(49,50)52-4-2-6(21,22)8(25,26)10(29,30)13(35,36)15(39,40)17(43,44)45/h1-4H2,(H,49,50) |
| SMILES | OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecilo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil fosfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 890.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 889.976 |