Learn More
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctano-1-ácido sulfónico, TRC
Código de producto. 17924645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924645 50 mg 50 miligramos
17914985 25 mg 25 miligramos
17903735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00780550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27619-97-2
Fórmula molecular C8 H5 F13 O3 S
Peso molecular (g/mol) 428.17
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctane sulfonate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethane-1-sulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanesulfonic acid, THPFOS, 6:2 FTSA
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctano-1-ácido sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9752
Porcentaje de pureza >95%