Learn More
3,3,4,4,4-Pentafluorobatilamina, TRC
Código de producto. 30011221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011221 50 mg 50 miligramos
30010435 100 mg 100 miligramos
30011555 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22754350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139978-28-2
Fórmula molecular C4 H6 N F5
Peso molecular (g/mol) 163.09
Sinónimo 3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butanamine;
Nombre IUPAC 3,3,4,4,4-pentafluorobutan-1-amina
SMILES NCCC(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.042