Learn More
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Cloroetoxi)fenil]-1-[4-(t-butildimetilsililoxi)fenil]-2-fenil-1-buteno, TRC
Código de producto. 30368757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368757 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365752250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-(t-butyldimethylsilyloxy)phenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-26-9
Fórmula molecular C30H32D5ClO2Si
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-(2-Chloroethoxy)-4-[1-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl-3,3,4,4,4-d5]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C30H37ClO2Si/c1-7-28(23-11-9-8-10-12-23)29(24-13-17-26(18-14-24)32-22-21-31)25-15-19-27(20-16-25)33-34(5,6)30(2,3)4/h8-20H,7,21-22H2,1-6H3/b29-28+/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(\c1ccc(OCCCl)cc1)/c2ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC terc-butil-[4-[(E)-1-[4-(2-cloroetoxi)fenil]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenilbut-1-enil]fenoxi]-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 498.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.2565