Learn More
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349315 5 g 5 g
11359315 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16671.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 429-60-7 | C6H13F3O3Si | 218.25 g/mol
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane is used in the manufacture of defoaming agents, releasing agents, fluoro silicone resin and coating. It is used as a coupling agent for epoxy resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3,3,3-trifluoropropil)trimetoxisilano se utiliza en la fabricación de agentes antiespumantes, agentes liberadores, resinas y recubrimientos de fluorosilicona. Se utiliza como agente de acoplamiento para la resina epoxi.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 429-60-7
Fórmula molecular C6H13F3O3Si
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00039266
Clave InChI JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl, 1,1,1-trifluoro-3-trimethoxysilyl propane, silane, trimethoxy trifluoropropyl, silane,trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl, acmc-1ajbz, fas-3, cf3 ch2 2si och3 3
PubChem CID 67933
Nombre IUPAC trimetoxi(3,3,3-trifluoropropil)silano
SMILES CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 144°C
Nombre del producto químico o material (3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1762962
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.355
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.14