Learn More
(3,3,3-trifluoropropil)metildiclorosilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane |
| CAS | 675-62-7 |
| Fórmula molecular | C4H7Cl2F3Si |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dichloromethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, Methyl-3,3,3-trifluoropropyldichlorosilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Cl2F3Si/c1-10(5,6)3-2-4(7,8)9/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | dicloro-metil-(3,3,3-trifluoropropil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 211.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9646 |