Learn More
(3,3,3-Trifluoropropil)metildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309315 25 g 25 g
11399305 5 g 5 g
11319315 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16669.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675-62-7
Fórmula molecular C4H7Cl2F3Si
Peso molecular (g/mol) 211.08
Número MDL MFCD00039294
Clave InChI OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
Nombre IUPAC dicloro-metil-(3,3,3-trifluoropropil)silano
SMILES C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Nombre del producto químico o material (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Cantidad 25 g
Número UN UN2985
Beilstein 1744964
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.385
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.261