Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico, 98%
Código de producto. 10548833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548833 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10015063 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10127143 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381070010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS :2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128,05 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-99-6
Fórmula molecular C3H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 128.05
Número MDL MFCD00153292
Clave InChI KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoropropanoico
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.7°C
Color Incolora
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3CCH2COOH
Índice de refracción 1.3320 to 1.334
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación