Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoroacético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342037 5 g 5 g
11332037 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07742.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,3,3-trifluoroláctico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes, las bases fuertes y el agua. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 684-07-1
Fórmula molecular C3H3F3O3
Peso molecular (g/mol) 144.049
Número MDL MFCD00051802
Clave InChI BVKGUTLIPHZYCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluorolactic acid, trifluorolactic acid, 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropionic acid, acmc-20epmv, acmc-20dpo7, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-, 2r, 3,3,3-trifluoro-dl-lactic acid
PubChem CID 244896
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropanoico
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluorolactic acid
Punto de fusión 66°C to 71°C
Punto de ebullición 157°C (123 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1907003
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.05
Porcentaje de pureza 96%