Learn More
3,3,3-trifluoroalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3,3-Trifluoroalanine |
| CAS | 17463-43-3 |
| Fórmula molecular | C3H4F3NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | DL-3,3,3-Trifluoro-alanine, 3,3,3-Trifluoro-DL-alanine, 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-DL-alanine, 3,3,3-Trifluoroalanine, DL-3,3,3-Trifluoroalanine, DL-Trifluoroalanine, DL-alpha-Trifluoromethylglycine, beta,beta,beta-Trifluoro-DL-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4F3NO2/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1H,7H2,(H,8,9) |
| SMILES | NC(C(=O)O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0194 |