Learn More
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluorometil)propionilcloruro, TRC
Código de producto. 30449979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449979 250 mg -
30451407 500 mg 500 miligramos
30453882 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT900115250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 382-19-4
Fórmula molecular C4 H Cl F6 O
Peso molecular (g/mol) 214.49
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propanoilcloruro
SMILES FC(F)(F)C(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionyl chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4HClF6O/c5-2(12)1(3(6,7)8)4(9,10)11/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.962