Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460636 25 g 25 g
15440636 1 g 1 g
15450636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53388.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 564-10-3
Fórmula molecular C4H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 196.048
Número MDL MFCD00464165
Clave InChI RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propanoico
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Punto de fusión 46°C to 53°C
Punto de ebullición 125°C
Fórmula lineal (CF3)2CHCO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%