Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440636 1 g 1 g
15450636 5 g 5 g
15460636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440636 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53388.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 564-10-3
Fórmula molecular C4H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 196.048
Número MDL MFCD00464165
Clave InChI RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propanoico
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Punto de fusión 46°C to 53°C
Punto de ebullición 125°C
Fórmula lineal (CF3)2CHCO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%