Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10739005 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10739005 5 g Frasco de vidrio 5 g
10491104 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10739005 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 564-10-3 | C4H2F6O2 | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 564-10-3
Fórmula molecular C4H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00464165
Clave InChI RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propanoico
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 3, 3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 53°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2CHCOOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.