Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropiónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10733332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00264DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H7F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
Clave InChI VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 156.104
PubChem CID 19867367
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%