Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417545 250 mg 250 miligramos
11301989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26053.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 889940-13-0 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid is used in the synthesis of 2-aminobenzaldehyde oxime analogs which acts as dual inhibitors of neutrophil elastase and proteinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropiónico se utiliza en la síntesis de análogos de oxima de 2-aminobenzaldehído que actúa como inhibidor dual de la elastasa de neutrófilos y proteinasa.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 889940-13-0
Fórmula molecular C5H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 156.104
Número MDL MFCD08445819
Clave InChI VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
PubChem CID 19867367
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Punto de fusión 66°C to 73°C
Punto de ebullición 76°C to 77°C (14 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 97%