Learn More
3,3,3-Trifluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333816 5 g 5 g
11323816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16879.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2240-88-2 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3,3-trifluoro-1-propanol es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, el farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2240-88-2
Fórmula molecular C3H5F3O
Peso molecular (g/mol) 114.067
Número MDL MFCD00190649
Clave InChI HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PubChem CID 137512
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoropropan-1-ol
SMILES C(CO)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Densidad 1.294
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Índice de refracción 1.32
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1734777
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.07
Porcentaje de pureza 97%