Learn More
Cloruro de 3,3,3-trifluoro-1-propanosulfonil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435600 500 mg 500 miligramos
11425600 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25856.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845866-80-0
Fórmula molecular C3H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 196.568
Número MDL MFCD06248898
Clave InChI OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
PubChem CID 2761177
Nombre IUPAC cloruro de 3,3,3-trifluoropropano-1-sulfonilo
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride
Punto de ebullición 77°C to 78°C (16 mmHg)
Fórmula lineal CF3(CH2)2SO2Cl
Índice de refracción 1.3997
Cantidad 500 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.57
Porcentaje de pureza 95%