Learn More
Ácido 3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoico, TRC
Código de producto. 30367241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367241 50 mg 50 miligramos
30354641 100 mg 100 miligramos
30361956 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22310050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391033-19-4
Fórmula molecular C3 D3 H F2 O2
Peso molecular (g/mol) 113.078
Nombre IUPAC Ácido 3,3,3-trideuterio-2,2-difluoropropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(F)(F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.037