Learn More
[[3,3',3' '-(Fosfinidina-KappaP)tris[bencenosulfonato]](3-)]-Paladato(3-) Sodio, TRC
Código de producto. 30416290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416290 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30416290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3538352.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium
CAS 1010733-93-3
Fórmula molecular C18H12Na3O9PPdS3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC trisodio;[tris(3-sulfonatofenil)-λ ^{4}-fosfanil]paladio
Peso molecular (g/mol) 674.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.8109