Learn More
3'-[3-(3-azido-2,3-didesoxi-bD-eritro-pentofuranosil)-3,6-dihidro-5-metil-2,6-dioxo-1(2H)-pirimidinil]-3'-desoxi-timidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-[3-(3-Azido-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6-dihydro-5-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-3'-deoxy-thymidine |
| CAS | 148665-49-0 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N7 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Thymidine, 3'-[3-(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6-dihydro-5-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-3'-deoxy-, 3'-[3-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6-dihydro-5-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-3'-deoxythymidine, Zidovudine Imp. G (EP), 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-[(2S,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl]-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N7O8/c1-9-5-25(19(32)22-17(9)30)16-4-12(14(8-29)35-16)27-18(31)10(2)6-26(20(27)33)15-3-11(23-24-21)13(7-28)34-15/h5-6,11-16,28-29H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,22,30,32)/t11-,12-,13+,14+,15+,16+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@@H]([C@@H](CO)O2)N3C(=O)N(C=C(C)C3=O)[C@H]4C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O4)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3-[(2S,3S,5R)-2-(hidroximetil)-5-(5-metil-2,4-dioxopirimidin-1-il)oxolan-3-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 491.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.1765 |