Learn More
Clorhidrato de 3,3',3' '-(2,4,6-boroxintriil)tris-piridina (> 70%), CTR
Código de producto. 30414323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414323 100 mg 100 miligramos
30411566 500 mg 500 miligramos
30421919 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997025100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',3''-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride
Fórmula molecular C15H12B3N3O3 •xHCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,3',3''-(2,4,6-Boroxintriyl)tris[pyridine] Hydrochloride, 2,4,6-Tris(3-pyridinyl)cyclotriboroxane Hydrochloride, Tris(3-pyridyl)boroxin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12B3N3O3.ClH/c1-4-13(10-19-7-1)16-22-17(14-5-2-8-20-11-14)24-18(23-16)15-6-3-9-21-12-15;/h1-12H;1H
SMILES B1(OB(OB(O1)C2=CC=CN=C2)C3=CC=CN=C3)C4=CN=CC=C4.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2,4,6-tri(piridin-3-il)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano