Learn More
3'-[3-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-il)propilo] Domperidona (Domperidona Impureza E) (>90%), TRC
Código de producto. 30004215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004215 1 mg 1 miligramo
30005966 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4494651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-50-3
Fórmula molecular C32 H34 Cl N7 O3
Peso molecular (g/mol) 600.11
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl]-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1,3-dihydro-, 1-[3-[4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)-propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone EP Impurity E
Nombre IUPAC 1-[3-[4-(5-cloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)piperidina-1-il]propil]-3-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]benzimidazol-2-one
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5C(=O)Nc6ccccc56)c7ccccc47)CC3)C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-[4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)-propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34ClN7O3/c33-22-11-12-27-25(21-22)35-31(42)40(27)23-13-19-36(20-14-23)15-5-17-38-28-9-3-4-10-29(28)39(32(38)43)18-6-16-37-26-8-2-1-7-24(26)34-30(37)41/h1-4,7-12,21,23H,5-6,13-20H2,(H,34,41)(H,35,42)
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.2412