Learn More
3-[3-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-il)propilo] Domperidona (Domperidona Impureza D), TRC
Código de producto. 30010571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010571 10 mg 10 miligramos
30005985 2.5 mg 2.50 miligramo
17928124 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44945510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1614255-34-3
Fórmula molecular C32 H34 Cl N7 O3
Peso molecular (g/mol) 600.11
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 5-Chloro-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-propyl]-1-[1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Nombre IUPAC 5-cloro-3-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]-1-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]piperidina-4-il]benzimidazol-2-one
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)N(CCCN6C(=O)Nc7ccccc67)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34ClN7O3/c33-22-11-12-28-29(21-22)39(18-6-17-38-27-10-4-2-8-25(27)35-31(38)42)32(43)40(28)23-13-19-36(20-14-23)15-5-16-37-26-9-3-1-7-24(26)34-30(37)41/h1-4,7-12,21,23H,5-6,13-20H2,(H,34,41)(H,35,42)
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.2412