Learn More
3,3'-(1,4-fenileno)bis[5,6-difenil-1,2,4-triazina], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-(1,4-Phenylene)bis[5,6-diphenyl-1,2,4-triazine] |
| CAS | 55514-22-2 |
| Fórmula molecular | C36 H24 N6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,3'-(1,4-Phenylene)bis[5,6-diphenyl-1,2,4-triazine], 1,2,4-Triazine','3,3'-(1,4-phenylene)bis[5,6-diphenyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H24N6/c1-5-13-25(14-6-1)31-33(27-17-9-3-10-18-27)39-41-35(37-31)29-21-23-30(24-22-29)36-38-32(26-15-7-2-8-16-26)34(40-42-36)28-19-11-4-12-20-28/h1-24H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2nnc(nc2c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5nnc(c6ccccc6)c(n5)c7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-(5,6-difenil-1,2,4-triazin-3-il)fenil]-5,6-difenil-1,2,4-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 540.616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.206 |