Learn More
3-[(2S)-piperidin-2-il]piridina (anabasina), Mikromol™
Descripción
3-[(2S)-Piperidin-2-il]piridina (anabasina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine) |
| CAS | 494-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S)-piperidin-2-il]piridina |
| Mostrar más |