Learn More
Clorhidrato de ácido 3-((2S,4S)-4-mercaptopirrolidina-2-carboxamido)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((2S,4S)-4-Mercaptopyrrolidine-2-carboxamido)benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 219909-83-8 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O3S . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3S.ClH/c15-11(10-5-9(18)6-13-10)14-8-3-1-2-7(4-8)12(16)17;/h1-4,9-10,13,18H,5-6H2,(H,14,15)(H,16,17);1H/t9-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2C[C@H](S)CN2)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[[(2S,4S)-4-sulfanilpirrolidina-2-carbonil]amino]benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0492 |