Learn More
3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolino]metil]-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-uno ((S,R,S)-Aprepitant), Mikromol™
Código de producto. 30052307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052307 100 mg 100 miligramos
30049297 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052307 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3251.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolino]metil]-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-uno ((S,R,S)-Aprepitant)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R,S)-Aprepitant
CAS 172822-29-6
Nombres de analitos o componentes (S,R,S)-Aprepitant
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H21 F7 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, ent-Aprepitant, Aprepitant Related Compound B (USP), 3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[2-[1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, [2S-[2alpha(R*),3alpha]]-, Aprepitant Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-/m0/s1
SMILES C[C@H](O[C@@H]1OCCN(CC2=NNC(=O)N2)[C@@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolin-4-il]metil]-1,4-dihidro-1,2,4-triazol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 534.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.1502 g/mol