Learn More
3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolino]metil]-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-uno ((S,R,S)-Aprepitant), Mikromol™
Descripción
3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolino]metil]-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-uno ((S,R,S)-Aprepitant)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,R,S)-Aprepitant |
| CAS | 172822-29-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (S,R,S)-Aprepitant |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H21 F7 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, ent-Aprepitant, Aprepitant Related Compound B (USP), 3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[2-[1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, [2S-[2alpha(R*),3alpha]]-, Aprepitant Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O[C@@H]1OCCN(CC2=NNC(=O)N2)[C@@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolin-4-il]metil]-1,4-dihidro-1,2,4-triazol-5-ona |
| Mostrar más |