Learn More
Ácido 3-[[(2S)-2-pirrolidinilcarbonil]amino]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(((2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl)amino)benzoic Acid |
| CAS | 724700-26-9 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[[(2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl]amino]benzoic Acid, 3-(Prolylamino)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c15-11(10-5-2-6-13-10)14-9-4-1-3-8(7-9)12(16)17/h1,3-4,7,10,13H,2,5-6H2,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[[(2S)-pirrolidina-2-carbonil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.251 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1 |